Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon HPLC-søjler
Artikelnummer. 10744624 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Kolonneformat:
Analytical Column
Analytisk kolonne
Beskyttelsespatron, 2 stk.
Høj temperatur kolonne
HTS-søjle, 3 Pk.
High Temperature Column
Preparative Column
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Pakke med 4
Artikelnummer. 10744624
Brand: Thermo Scientific™ 35003104646
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til forbedret retention af polære forbindelser og separation af strukturelt beslægtede analytter med stabilitet ved ekstreme pH-værdier og høje temperaturer.
Tilbyd 100 % porøst grafitisk carbon for udvidede separationsmuligheder med Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon LC-søjler. Forbedret tilbageholdelse af polære forbindelser og separation af strukturelt beslægtede analytter med stabilitet ved ekstreme pH-værdier og høj temperatur.
Velegnet til at løse problemadskillelser.
  • Enestående tilbageholdelse af meget polære analytter
  • Ægte ortoganalitet til C18
  • Adskilte strukturelt beslægtede stoffer
  • pH stabil fra 0 til 14
  • Fremragende til højtemperaturapplikationer
  • Søjlebeslag i 100 % rustfrit stål
  • PEEK-fri kolonnehardware til brug ved temperaturer over 120 °C
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Bemærk venligst, at nogle kolonner er til brug ved forhøjede temperaturer. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Høj temperatur kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 0 til 14
Porestørrelse 250Å
Overfladeareal 120 m² /g
Temperatur 200 °C
Stationær fase Porøst grafisk carbon
Produktlinje Hypercarb
Emballagemateriale Kugleformet, porøst grafisk carbon
Kulstofbelastning 100%
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase
Type Høj temperatur kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.