Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon HPLC-søjler
Artikelnummer. 10543985 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Kolonneformat:
Analytical Column
Analytisk kolonne
Beskyttelsespatron, 2 stk.
Høj temperatur kolonne
HTS-søjle, 3 Pk.
High Temperature Column
Preparative Column
Unit Size:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Pakke med 4
56 product options available for selection
Product selection table with 56 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Kolonneformat unitSize
10543985 100 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10449334 30 mm 1 mm 3 μm Analytisk kolonne Pakke med 4
10087874 30 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10057484 30 mm 3 mm 3 μm Analytical Column Hver
10755316 50 mm 1 mm 3 μm Analytical Column Hver
10641514 50 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10437263 50 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10130593 50 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10129334 100 mm 1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10384603 100 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10682854 100 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10223313 100 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10569925 150 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10518215 150 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10017394 150 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10744624 100 mm 4.6 mm 3 μm Høj temperatur kolonne Hver
10333025 100 mm 3 mm 3 μm Høj temperatur kolonne Hver
10191333 100 mm 2.1 mm 3 μm Høj temperatur kolonne Hver
10037504 100 mm 1 mm 3 μm High Temperature Column Hver
10131913 50 mm 4.6 mm 3 μm High Temperature Column Hver
10354873 50 mm 2.1 mm 3 μm Høj temperatur kolonne Hver
10704386 30 mm 2.1 mm 3 μm High Temperature Column Hver
11538300 10 mm 2.1 mm 3 μm Beskyttelsespatron, 2 stk. Pakke med 2
11548300 10 mm - 3 μm - Pakke med 2
11558300 10 mm 4 mm 3 μm Beskyttelsespatron, 2 stk. Pakke med 2
10764437 10 mm - 3 μm - Pakke med 2
10259794 10 mm - 5 μm - Pakke med 2
11568300 10 mm - 5 μm - Pakke med 2
11588300 10 mm - 5 μm - Pakke med 2
11578300 10 mm - 5 μm - Pakke med 2
10631134 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10579818 150 mm 1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10188904 150 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10548205 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10753406 30 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10007744 100 mm 1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10334273 100 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10640716 30 mm 3 mm 5 μm Analytical Column Hver
10763406 30 mm 4.6 mm 5 μm Analytical Column Hver
10745983 100 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10322435 50 mm 1 mm 5 μm Analytical Column Hver
10738043 50 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10191163 50 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10084453 150 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10408014 150 mm 21.2 mm 5 μm Preparative Column Hver
10095984 150 mm 10 mm 5 μm Preparative Column Hver
10271285 100 mm 30 mm 5 μm Preparative Column Hver
10169284 100 mm 21.2 mm 5 μm Preparative Column Hver
10270855 100 mm 10 mm 5 μm Preparative Column Hver
10089832 100 mm 4.6 mm 5 μm Høj temperatur kolonne Hver
10121533 100 mm 2.1 mm 5 μm Høj temperatur kolonne Hver
10203053 50 mm 4.6 mm 5 μm High Temperature Column Hver
10293763 50 mm 2.1 mm 5 μm Høj temperatur kolonne Hver
10429534 30 mm 4.6 mm 5 μm High Temperature Column Hver
10753616 30 mm 2.1 mm 5 μm High Temperature Column Hver
11518720 20 mm 2.1 mm 5 μm HTS-søjle, 3 Pk. Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 56 options available.
56 options
Product Code. 10543985 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 35005104630
Only null left
Add to basket
Add to basket
Anvendes til forbedret retention af polære forbindelser og separation af strukturelt beslægtede analytter med stabilitet ved ekstreme pH-værdier og høje temperaturer.
Tilbyd 100 % porøst grafitisk carbon for udvidede separationsmuligheder med Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon LC-søjler. Forbedret tilbageholdelse af polære forbindelser og separation af strukturelt beslægtede analytter med stabilitet ved ekstreme pH-værdier og høj temperatur.
Velegnet til at løse problemadskillelser.
  • Enestående tilbageholdelse af meget polære analytter
  • Ægte ortoganalitet til C18
  • Adskilte strukturelt beslægtede stoffer
  • pH stabil fra 0 til 14
  • Fremragende til højtemperaturapplikationer
  • Søjlebeslag i 100 % rustfrit stål
  • PEEK-fri kolonnehardware til brug ved temperaturer over 120 °C
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Bemærk venligst, at nogle kolonner er til brug ved forhøjede temperaturer. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 0,7 ml/min
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 0 til 14
Porestørrelse 250Å
Overfladeareal 120 m² /g
Temperatur 105 °C
Stationær fase Porøst grafisk carbon
Produktlinje Hypercarb
Emballagemateriale Kugleformet, porøst grafisk carbon
Kulstofbelastning 100%
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.