Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon HPLC-søjler
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon HPLC-søjler
Artikelnummer. 10384603 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Kolonneformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10384603 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10449334 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Pakke med 4 |
| 10087874 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10057484 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Hver |
| 10755316 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Analytical Column | Hver |
| 10641514 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10437263 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10130593 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10129334 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10682854 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10223313 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10569925 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10518215 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10017394 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10744624 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10333025 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10191333 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10037504 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Hver |
| 10131913 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | High Temperature Column | Hver |
| 10354873 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10704386 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Hver |
| 11538300 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 2 stk. | Pakke med 2 |
| 11548300 | 10 mm | - | 3 μm | - | Pakke med 2 |
| 11558300 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 2 stk. | Pakke med 2 |
| 10764437 | 10 mm | - | 3 μm | - | Pakke med 2 |
| 10259794 | 10 mm | - | 5 μm | - | Pakke med 2 |
| 11568300 | 10 mm | - | 5 μm | - | Pakke med 2 |
| 11588300 | 10 mm | - | 5 μm | - | Pakke med 2 |
| 11578300 | 10 mm | - | 5 μm | - | Pakke med 2 |
| 10631134 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10543985 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10579818 | 150 mm | 1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10188904 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10548205 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10753406 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10007744 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10334273 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10640716 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Hver |
| 10763406 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Hver |
| 10745983 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10322435 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Analytical Column | Hver |
| 10738043 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10191163 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10084453 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10408014 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Preparative Column | Hver |
| 10095984 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Hver |
| 10271285 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Preparative Column | Hver |
| 10169284 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Preparative Column | Hver |
| 10270855 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Hver |
| 10089832 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10121533 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10203053 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Hver |
| 10293763 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Høj temperatur kolonne | Hver |
| 10429534 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Hver |
| 10753616 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | High Temperature Column | Hver |
| 11518720 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | HTS-søjle, 3 Pk. | Pakke med 3 |
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28011" for at få din tilbudspris.
13572.34 DKK valid until 2026-03-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28013" for at få din tilbudspris.
13485.31 DKK valid until 2026-02-28
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28012" for at få din tilbudspris.
Description
Tilbyd 100 % porøst grafitisk carbon for udvidede separationsmuligheder med Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon LC-søjler. Forbedret tilbageholdelse af polære forbindelser og separation af strukturelt beslægtede analytter med stabilitet ved ekstreme pH-værdier og høj temperatur.
Velegnet til at løse problemadskillelser.
- Enestående tilbageholdelse af meget polære analytter
- Ægte ortoganalitet til C18
- Adskilte strukturelt beslægtede stoffer
- pH stabil fra 0 til 14
- Fremragende til højtemperaturapplikationer
- Søjlebeslag i 100 % rustfrit stål
- PEEK-fri kolonnehardware til brug ved temperaturer over 120 °C
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Bemærk venligst, at nogle kolonner er til brug ved forhøjede temperaturer. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 0 til 14 |
| Porestørrelse | 250Å |
| Overfladeareal | 120 m² /g |
| Temperatur | 105 °C |
| Stationær fase | Porøst grafisk carbon |
| Produktlinje | Hypercarb |
| Emballagemateriale | Kugleformet, porøst grafisk carbon |
| Kulstofbelastning | 100% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Fase | Omvendt fase |
| Type | Analytisk kolonne |
| Show More Show Less |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.