Få mere at vide
Safety First Aid HypaStop Haemostatisk Gaze
Beskrivelse
- Denne taske indeholder fem HypaStop Haemostatic Gazes, hver individuelt indpakket for at sikre, at førstehjælpere har øjeblikkelig adgang til steril gaze.
- Hvordan virker HypaStop Haemostatic Gaze?
- Hæmostatisk gaze sætter gang i kroppens naturlige koagulationsproces gennem en kemisk reaktion.
- Dette opnås, når det hæmostatiske stof i gazen efterligner et kemisk stof, der er nødvendigt for koagulationsprocessen.
- Dette stof trækkes ind i blodbanen og starter den naturlige blodpropp, hvilket betyder, at såret lukker hurtigere, end hvis den tilskadekomne ventede på, at kroppen selv danner kemikaliet.
- Hvilket stof er det aktive stof?
- Natriumcarboxymethylcellulose (Na-CMC) bruges i vores HypaStop hæmostatiske gazebind til at fremskynde blodproppedannelsen ved at øge blodets viskositet og skabe en viskøs gel.
- I modsætning til alternative hæmostatiske forbindinger bruger den ikke chitosan, et fiberrigt stof, der findes i eksoskeletterne hos krebsdyr som rejer, krabber og hummere, samt i cellevæggene hos nogle svampe og insekter.
- Sådan bruger du HypaStop Haemostatic Gaze
- Selv uden officiel førstehjælpstræning er HypaStop Haemostatic Gaze nem at bruge.
- Det kan gives enten ved overfladiske snit eller ved dybere sår.
- For at bruge gazen til overfladiske snit bør den holdes mod såret, mens trykket opretholdes, enten manuelt eller ved brug af en forbinding.
- For dybere sår kan gazen være nødt til at pakkes ind i snittet, før den fastgøres på plads.
- Hæmostatisk gaze bør ikke bruges til:
- En patients luftveje eller bryst
- En patients øjne
- Enhver alvorlig hovedskade, der eksponerer hjernevæv
- Grunde til at vælge hæmostatisk gaze til alvorlige traumeblødninger
- Understøtter den naturlige koagulationsproces
- Indeholder natriumcarboxymethylcellulose (CMC), som absorberer sårudskillelse og danner en gel-lignende masse.
- Hjælper med at støtte kroppens naturlige koagulationsproces ved at danne en fysisk barriere over såret meget hurtigere end almindelig gaze.
- Egnet til mindre udvendig blødning
- Beregnet til kontrol af blødning fra mindre sår såsom snitsår, flænger, hudafskrabninger og venepunktursteder.
- Tilbyder lokal dækning for at hjælpe med at beskytte sårområdet.
- Egnet til førstehjælp
- Designet til udvendig, kortvarig brug i generel sårpleje.
- Velegnet til brug i førstehjælpssituationer til håndtering af mindre blødninger.
- Virker, når trykket alene svigter
- Hæmostatisk gaze gør ofte forskellen mellem liv og død, når en tourniquet ikke er brugbar (f.eks. lyske, nakke, armhujle), ved at forstærke effekten af direkte tryk.
- Reducerer blodtab
- At kunne kontrollere blødningen hurtigere reducerer det samlede blodtab, øger patientens overlevelseschance og mindsker risikoen for komplikationer som hypovolæmisk chok.
- Let at bruge under stress
- Designet til hurtig og nem brug, selv i højtrykssituationer af ikke-medicinsk personale (f.eks. i civile traumesæt eller blødningsstop-kits).
- Klinisk testet
- Hæmostatiske gazeprodukter understøttes af kliniske studier, der viser højere succesrater end traditionel gaze, når det gælder kontrol af blødning.
- Understøtter den naturlige koagulationsproces
- Begrænsninger ved almindelig forbinding (standard gaze)
- Da de udelukkende er afhængige af mekanisk tryk og naturlig koagulation, går det ofte for langsomt til større blødninger.
- Almindelige forbindinger er mindre effektive på dybe sår eller sår i ikke-kompressible områder.
- De kan hurtigt blive gennemblødte og kræver hyppige udskiftninger eller ekstra materiale.
- Standard gaze er ikke formuleret til aktiv blødningskontrol, men er mere egnet til mindre skader eller efter hæmostatisk forbinding.
- Bundlinjen:
- Ved alvorlige traumeblødninger er hæmostatisk gaze et livreddende redningsværktøj – det er essentielt i nødsituationer, feltsituationer eller masseulykker, hvor både tid og blod er afgørende.
- Regelmæssige forbindinger er ikke nok, når sekunder tæller.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Gaze |
| Produkttype | Gazeforbinding |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 5 Pk. |
| Størrelse | Universel |