Få mere at vide
Safety First Aid HypaSoothe nødbrændingsgel, medium
Artikelnummer. 31759443
Skift visning
Størrelse:
Medium
Artikelnummer. Størrelse
31759443 Medium
1 options
Artikelnummer. 31759443 Leverandør Safety First Aid Leverandørnr. D8164
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Gelen er en steril sårhydrogel, der fremmer fugtig sårheling ved mindre forbrændinger. Gelen genhydrerer nekrotisk væv, samtidig med at den løsner og absorberer smyge og exsudat.
  • Gelen er velegnet til brug ved 1. og 2. grads forbrændinger.
  • Det lindrer forbrændinger og mindsker risikoen for ar ved at skabe et ideelt miljø for sårheling.
  • Høj kohæsion betyder, at gelen let kan fjernes, selv efter absorption af snavs og væske.
  • Leveres i en 20-pakning med 6 g poser.
  • Brug: Køl forbrændingen med vand. Tør forsigtigt huden omkring såret og påfør gel. Dæk såret med en sekundær forbinding. Advarsel: Kun til udvortes brug. Genbrug ikke gel, der allerede er påført. Brug ikke, hvis emballagen er ødelagt.
  • I tilfælde af en allergisk reaktion skal du stoppe med at bruge den og konsultere en sundhedsprofessionel
Tekniske data
Materiale Stof
Produkttype Brandforbinding
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 50 g
Størrelse Medium
Emballagetype Flaske