Få mere at vide
Plaster til førstehjælpskasse
Artikelnummer. 12950455
Skift visning
Produkttype:
HypaPlast Blå Catering Gips
HypaPlast Gips
HypaPlast Pink Gips
Størrelse:
7.2 x 2.5 cm
Diverse
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Størrelse Pakningsstørrelse
12950455 HypaPlast Gips 7.2 x 2.5 cm Hver
12930455 HypaPlast Gips Diverse Hver
12940455 HypaPlast Pink Gips 7.2 x 2.5 cm Hver
12920455 HypaPlast Pink Gips Diverse Hver
12960455 HypaPlast Blå Catering Gips Diverse Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12950455 Leverandør Safety First Leverandørnr. D8001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.13 DKK
    19.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.40 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Brug First Aid Kit Plasters som en integreret del af din førstehjælpskasse til arbejdspladsen, skolen eller hjemmet.
ul>
  • Forskellige størrelser, farver og stilarter
  • Inkluderet: Vaskfast puds, stofplaster og påviselig blå puds til cateringindustrien
  • Stærk, holdbar og meget formbar
  • Tekniske data
    Materiale Stof
    Produkttype HypaPlast Gips
    Sterilitet Steril
    Mængde 100 Pk.
    Størrelse 7.2 x 2.5 cm
    Dimensioner (L x B) 7.2 x 2.5 cm
    Emballagetype Individuelt indpakket
    Vandtæt Ja
    Til brug med (applikation) Multifunktions, førstehjælpskasse