Få mere at vide
Plaster til førstehjælpskasse
Beskrivelse
ul>Forskellige størrelser, farver og stilarter Inkluderet: Vaskfast puds, stofplaster og påviselig blå puds til cateringindustrien Stærk, holdbar og meget formbar
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stof |
| Produkttype | HypaPlast Pink Gips |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 100 Pk. |
| Størrelse | 7.2 x 2.5 cm |
| Dimensioner (L x B) | 7.2 x 2.5 cm |
| Emballagetype | Individuelt indpakket |
| Vandtæt | Ja |
| Til brug med (applikation) | Multifunktions, førstehjælpskasse |
| Farve | Pink (Pink) |