Få mere at vide
Safety First Aid HypaCover Gaze-podninger
Beskrivelse
- Sterile og ikke-sterile Gaze-podninger fra Safety First Aid.
- Brug disse stærkt absorberende vatpinde til at rense sår og forberede dem til forbinding.
- Ikke-sterile vatpinde fås i tre forskellige størrelser.
- Den meget absorberende bomuldsgaze har en blød, men let slibende tekstur og tillader blod og andre væsker at passere igennem og blive optaget.
- Leveret i 20 pakker med 5 vatpinde i alt 10.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Gaze |
| Produkttype | Gazeforbinding |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 100 Pk. |
| Størrelse | Større |
| Dimensioner (L x B) | 7.5 x 7.5 cm |