Få mere at vide
Safety First Aid HypaClean Alkohol Håndspritsgel med pumpedispenser
Beskrivelse
- Håndgelen er et alkoholbaseret håndspritmiddel, der effektivt ødelægger 99,99 % af de fleste skadelige vira og bakterier øjeblikkeligt med sin 65 % (W/W) denaturerede ethanolopløsning.
- Denne håndgel indeholder også fugtighedscremer og vitamin E.
- 500 ml pumpe-dispenserflasken er ideel til brug på arbejdspladsen.
- Det er en bekvem måde at holde sig ren, sikker og beskyttet, selv når du ikke har øjeblikkelig adgang til sæbe og vand.
- Denne håndgel reducerer risikoen for sygdom og hjælper med at forebygge sygdom ved at forhindre overførsel af skadelige vira og bakterier.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hånddesinfektionsgel |
| Farve | Klar |
| Form | Væske |
| Mængde | 500 mL |