Få mere at vide
Hyoscyamine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050996
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050996 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0794.090025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hyoscyamine N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hyoscyamine N-Oxide Hydrochloride
CAS 200721-88-6
Analyt- eller komponentnavne Hyoscyamine N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H23 N O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-oxido-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), (alphaS)-, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-oxido-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, [1R,3(S),5S]-[partial]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C17H23NO4.ClH/c1-18(21)13-7-8-14(18)10-15(9-13)22-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;1H/t13-,14+,15+,16-,18?;/m1./s1
SMIL Cl.C[N+]1([O-])[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3
IUPAC navn [(1S,5R)-8-methyl-8-oxido-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 341.83
Mængde 25 mg
Formel vægt 341.1394 g/mol