Få mere at vide
Hyoscine Hydrobromide Trihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hyoscine Hydrobromide Trihydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1 |
| Formel vægt | 437.1049 |
| Procent renhed | >95% |