missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hyodeoxycholsyre, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11444517
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444517 5 g 5g
11458867 25 g 25g
11468867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11444517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20506.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Det er den vigtigste syrebestanddel i svinegalde, og af denne grund blev den brugt industrielt som forløber for steroidsyntese, før total syntese blev praktisk.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser Det er den vigtigste syrebestanddel i svinegalde
, og af denne grund blev den brugt industrielt som forløber for steroidsyntese, før total syntese blev praktisk.

Opløselighed
Opløselighed i methanol, meget svag turbiditet. Lidt opløseligt i alkohol, acetone, ether og meget lidt opløseligt i chloroform.

Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 83-49-8
Molekylær formel C24H40O4
Molekylvægt (g/mol) 392.58
MDL nummer MFCD00003681
InChI nøgle DGABKXLVXPYZII-SIBKNCMHSA-N
Synonym hyodeoxycholic acid
PubChem CID 124303820
IUPAC navn (4S)-4-[(3S,5S,6R,8R,9R,10S,13S,14R,17S)-3,6-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7 ,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre syre
SMIL [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hyodeoxycholic acid
Smeltepunkt 197°C to 199°C
Mængde 5 g
Merck Index 14,4857
Optisk rotation +8° (c=2 in Ethanol)
Formel vægt 392.59
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hyodeoxycholic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hyodeoxycholic acid

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.