Få mere at vide
Ansell™ Hynit™ 32-815 Series Blue Nitrile Light Weight Handsker
Artikelnummer. 12660842 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
7.5
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12660842
Brand: Ansell™ 32815090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Speciel nitrilformulering forener fremragende modstandsdygtighed over for slid med bemærkelsesværdig fleksibilitet. Væskeafvisende imprægnering afviser olie, fedt og snavs.
  • Skåret og syet konstruktion
  • Nitril belagt
  • Polyester bomuldsfor
  • Blå og hvid farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/compliance CE-mærke, ANSI , EN 388: 3111
Manchet materiale Nitril
Belægningsmateriale Nitril
Farve Green
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Polycotton
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 9
Handske manchet stil Sikkerhed
Liner materiale Interlock Knit Polyester Cotton
Foring Interlock strik polyester bomuld
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Fremragende modstand mod snavs, punktering, slid og skære
Serie 32-815