Få mere at vide
Ansell™ Hynit™ 32-800 Series Blue Nitrile Light Weight Gloves
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
7.5
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Cut and sewn construction
- Nitrile coated
- Polyester cotton liner
- Blue color
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitrile |
| Certificeringer/compliance | CE Mark, ANSI, EN 388 : 3111 |
| Manchet materiale | Nitrile |
| Belægningsmateriale | Nitrile |
| Produkttype | Lightweight Gloves |
| Størrelse | 10 |
| Stil | 32-800 |
| Handske manchet stil | Safety |
| Foring | Interlock Knit Polyester Cotton |
| Palm Type | Fully coated-palm |
| Vis mere |