Få mere at vide
Ansell™ Hynit™ 32-105 Series Blue Nitrile Medium Weight Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
7.5
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
Ideel til generel anlægsbrug, monteringsinspektion, modtagelse og let til medium fremstilling og materialehåndtering.
- Nitril-imprægneret stof sikrer fremragende slid- og slidstyrke
- Funktioner med clute cut og interlock strik liner for overlegent tørt greb og fremragende fingerfærdighed
- Handsker er væskeafvisende og kan maskinvaskes, så de ikke krymper, stivner eller mister deres greb
- Foret vil ikke kugle op
- Farvekodede manchetter for nem størrelsesidentifikation og størrelsesparring efter vask
- Fås med solid og airconditionerede ryg
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke, ANSI , EN 388: 3111 |
| Manchet materiale | Nitril |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Green |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Cotton |
| Produkttype | Medium vægt handsker |
| Vis mere |