Få mere at vide
Ansell™ Hynit™ 32-105 Series Blue Nitrile Medium Weight Handsker
Artikelnummer. 12680822 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
7.5
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12680822
Brand: Ansell™ 32105070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Speciel nitrilformulering forener fremragende modstandsdygtighed over for slid med bemærkelsesværdig fleksibilitet. Væskeafvisende imprægnering afviser olie, fedt og snavs.
Ideel til generel anlægsbrug, monteringsinspektion, modtagelse og let til medium fremstilling og materialehåndtering.
  • Nitril-imprægneret stof sikrer fremragende slid- og slidstyrke
  • Funktioner med clute cut og interlock strik liner for overlegent tørt greb og fremragende fingerfærdighed
  • Handsker er væskeafvisende og kan maskinvaskes, så de ikke krymper, stivner eller mister deres greb
  • Foret vil ikke kugle op
  • Farvekodede manchetter for nem størrelsesidentifikation og størrelsesparring efter vask
  • Fås med solid og airconditionerede ryg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/compliance CE-mærke, ANSI , EN 388: 3111
Manchet materiale Nitril
Belægningsmateriale Nitril
Farve Green
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Polycotton
Produkttype Mellemvægtige handsker
Størrelse 7
Handske manchet stil Slip-on
Liner materiale Interlock Knit Polyester Cotton
Foring Interlock strik polyester bomuld
Palm Type Fuldt belagt-palme
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Fremragende modstand mod snavs, punktering, slid og skære
Serie 32-105