Få mere at vide
Ansell Hynit™ 32-105 Lette nitrilbelagte væskeafvisende handsker
Artikelnummer. 12600832 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12600832
Brand: Ansell 32105080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fuldt imprægneret med en unik væskeafvisende nitrilformulering for at give holdbarhed i slibende miljøer, samtidig med at den beskytter arbejdere mod olie, fedt og snavs.
  • Speciel nitrilformulering kombinerer fleksibilitet med slidstyrke
  • Væskeafvisende imprægnering afviser olie, fedt og snavs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish No Texture
Hånd Bestemt
Latex fri Yes
Materiale Cotton
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 8
Til brug med (applikation) Biler, maskiner/udstyr, metalfremstilling og minedrift
Handske manchet stil Åben
Liner materiale Bomuld
Serie 32-105