Få mere at vide
Hymexazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312580
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312580 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312580 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14270000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hymexazol
CAS 10004-44-1
Analyt- eller komponentnavne Hymexazol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H5 N O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
SMIL CC1=CC(=O)NO1
IUPAC navn 5-methyl-1,2-oxazol-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 99.09
Mængde 1 ml
Formel vægt 99,032 g/mol