Få mere at vide
Hymenialdisin Methanoat, TRC
Artikelnummer. 30402341
Skift visning
Mængde:
1 mg
2 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402341 2 mg
30395492 1 mg
30395060 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9980002MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hymenialdisine Methanoate
Molekylær formel C11H10BrN5O2 . x(CH4O)
Mængde 2 mg
Synonym (4Z)-4-(2-Amino-1,5-dihydro-5-oxo-4H-imidazol-4-ylidene)-2-bromo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrrolo[2,3-c]azepin-8(1H)-one Methanoate, (Z)-Hymenialdisine Methanoate
InChI formel InChI=1S/C11H10BrN5O2.CH4O/c12-6-3-5-4(7-10(19)17-11(13)16-7)1-2-14-9(18)8(5)15-6;1-2/h3,15H,1-2H2,(H,14,18)(H3,13,16,17,19);2H,1H3/b7-4-;
SMIL CO.NC1=NC(=O)\C(=C\2/CCNC(=O)c3[nH]c(Br)cc23)\N1
Molekylvægt (g/mol) 356.18