Få mere at vide
Hymecromone, Mikromol™
Artikelnummer. 17903986
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17903986 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17903986 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0294.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Hymekromon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hymecromone
CAS 90-33-5
Analyt- eller komponentnavne Hymecromone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-MU, 4-Methyl-7-hydroxycoumarin, 4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-chromenone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-chromene, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Bilcolic, Bilicante, Biliton H, Cantabilin, Cantabiline, Cholestil, Cholonerton, Cholspasmin, Coumarin 4, Coumarin 456, Cumarote C, Eurogale, Himecol, Hymecromone, Imecromone, LM 94, Medilla, Mendiaxon, NSC 19026, NSC 9408, Omega 127, Pilot 447, beta-Methylumbelliferone
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
IUPAC navn 7-hydroxy-4-methylchromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Mængde 500 mg
Formel vægt 176,0473 g/mol