Få mere at vide
Hymecromone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hymecromone |
| CAS | 90-33-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hymecromone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H8 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-MU, 4-Methyl-7-hydroxycoumarin, 4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-chromenone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-chromene, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Bilcolic, Bilicante, Biliton H, Cantabilin, Cantabiline, Cholestil, Cholonerton, Cholspasmin, Coumarin 4, Coumarin 456, Cumarote C, Eurogale, Himecol, Hymecromone, Imecromone, LM 94, Medilla, Mendiaxon, NSC 19026, NSC 9408, Omega 127, Pilot 447, beta-Methylumbelliferone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12 |
| Vis mere |