Få mere at vide
Hymecromone, LoGiCal
Artikelnummer. 30459910
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459910 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459910 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0294.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hymecromone
CAS 90-33-5
Analyt- eller komponentnavne Hymecromone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-MU, 4-Methyl-7-hydroxycoumarin, 4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-chromenone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-chromene, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Bilcolic, Bilicante, Biliton H, Cantabilin, Cantabiline, Cholestil, Cholonerton, Cholspasmin, Coumarin 4, Coumarin 456, Cumarote C, Eurogale, Himecol, Hymecromone, Imecromone, LM 94, Medilla, Mendiaxon, NSC 19026, NSC 9408, Omega 127, Pilot 447, beta-Methylumbelliferone
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
IUPAC navn 7-hydroxy-4-methylchromen-2-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Mængde 10 mg
Formel vægt 176,0473 g/mol