Få mere at vide
Hymecromone Acetate, Mikromol™
Description
Hymecromone Acetate
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hymecromone Acetate |
| CAS | 5-9-2747 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hymecromone Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H10 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Hymecromone Acetate, 4-Methylumbelliferyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O4/c1-7-5-12(14)16-11-6-9(15-8(2)13)3-4-10(7)11/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C |
| IUPAC navn | (4-methyl-2-oxochromen-7-yl) acetate |
| Show More |