Få mere at vide
Hymecromone Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049066
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049066 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049066 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0294.040025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hymecromone Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hymecromone Acetate
CAS 5-9-2747
Analyt- eller komponentnavne Hymecromone Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H10 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Hymecromone Acetate, 4-Methylumbelliferyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C12H10O4/c1-7-5-12(14)16-11-6-9(15-8(2)13)3-4-10(7)11/h3-6H,1-2H3
SMIL CC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
IUPAC navn (4-methyl-2-oxochromen-7-yl) acetate
Molekylvægt (g/mol) 218.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 218.0579 g/mol