Få mere at vide
Ansell™ Hylite™ 47-409 Series Blue Nitrile Medium Weight Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
Ideel til montering, inspektion, let fremstilling, materialehåndtering, forsendelse og modtagelse, vedligeholdelse og pladearbejde.
- Naturlig håndform - nemmere at have på i lange perioder.
- Silikonefri.
- Sikrer renlighed af metalplader: vigtigt i stål- og motorindustrien.
- Bomuldsinterlock-for med strik for ekstra komfort
- Nitrilbelagt håndflade for enestående snit
- Giver punkterings- og slidstyrke
- Giv fleksibilitet og fingerfærdighed
- Maskinvaskbar; kan vaskes gentagne gange uden at blive stiv og ubehagelig
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke, ANSI , KATEGORI II EN 388 : 3111 |
| Manchet materiale | Nitril |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Green |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Cotton |
| Produkttype | Mellemvægtige handsker |
| Vis mere |