Få mere at vide
Ansell™ Hylite™ 47-409 Series Blue Nitrile Medium Weight Handsker
Artikelnummer. 12630912 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12630912
Brand: Ansell™ 47409070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidigt alternativ til bomuld, lyst læder og PVC. Speciel nitrilformulering giver en fremragende kombination af fleksibilitet, mekanisk modstand og olieafvisning.
Ideel til montering, inspektion, let fremstilling, materialehåndtering, forsendelse og modtagelse, vedligeholdelse og pladearbejde.
  • Naturlig håndform - nemmere at have på i lange perioder.
  • Silikonefri.
  • Sikrer renlighed af metalplader: vigtigt i stål- og motorindustrien.
  • Bomuldsinterlock-for med strik for ekstra komfort
  • Nitrilbelagt håndflade for enestående snit
  • Giver punkterings- og slidstyrke
  • Giv fleksibilitet og fingerfærdighed
  • Maskinvaskbar; kan vaskes gentagne gange uden at blive stiv og ubehagelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/compliance CE-mærke, ANSI , KATEGORI II EN 388 : 3111
Manchet materiale Nitril
Belægningsmateriale Nitril
Farve Green
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Cotton
Produkttype Mellemvægtige handsker
Størrelse 7
Handske manchet stil Guld sikkerhed
Liner materiale Interlock Cotton
Foring Interlock bomuld
Palm Type Fuldt belagt-palme
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Snap-, punkterings-, slid- og skæremodstand
Serie 47-409