Få mere at vide
Hygromycin B
Artikelnummer. 15493409
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493409 1 g 1g
15403419 100 mg 100mg
15413419 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15493409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60681.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.39 DKK
    1282.65 DKK / 1g
    Spare 142.74 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Hygromycin B, CAS # 31282-04-9, er en aminoglykosidforbindelse, der viser antibiotisk aktivitet, som dræber bakterier gennem hæmning af proteinsyntesen. Den viser også anthelmintisk aktivitet. | CAS: 31282-04-9 | C20H37N3O13 | 527,524 g/mol
Et aminoglykosid-antibiotikum, der dræber bakterier ved at hæmme proteinsyntesenHygromycin B bruges til udvælgelse og vedligeholdelse af prokaryote og eukaryote celler, der indeholder hygromycinresistensgenet. Dette gen bruges ofte som en selekterbar markør i forskning på planter. Det stabiliserer transferribonukleinsyre (tRNA)-ribosomale acceptorstedet og hæmmer derved translokation. Ud over dette fungerer det som et aminoglykosid antibiotikum, der hæmmer proteinsyntesen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Hygromycin er en aminoglykosidforbindelse, der viser antibiotisk aktivitet. Det er produceret af Streptomyces hygroscopicus
  • Hygromycin virker mod både prokaryote og eukaryote celler og har evnen til at hæmme proteinsyntese. Det stabiliserer også transfer ribonukleinsyre (tRNA)-ribosomale acceptorstedet og hæmmer derved translokation. Denne forbindelse forhindrer ribosomtranslokation under translationsforlængelse ved at binde 30S rRNA proksimalt til de ribosomale E-, P- og A-steder
Anvendelse
  • I klinisk forskning og planteforskning kan denne forbindelse bruges som en markør til at udvælge og vedligeholde prokaryote og eukaryote celler, der indeholder hygromycinresistensgenet
  • Hygromycin udviser også en anthelmintisk aktivitet mod nematodeparasitter fra kyllinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31282-04-9
Molekylær formel C20H37N3O13
Molekylvægt (g/mol) 527.524
MDL nummer MFCD06795479
InChI nøgle GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
PubChem CID 134129613
IUPAC navn (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-am ino-2-hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
SMIL CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hygromycin B
Type Hygromycin B
Fysisk form Lyofiliseret pulver
Farve Brun
Mængde 1 g
FN nummer UN3462
Merck Index 14,4852
Opløselighedsinformation Blandet med vand, methanol, bufferopløsning og ethanol; Ublandelig med mindre polære opløsningsmidler.
Formel vægt 527.53
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hygromycin B
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hygromycin B