Få mere at vide
Hygromycin B
Beskrivelse
Et aminoglykosid-antibiotikum, der dræber bakterier ved at hæmme proteinsyntesenHygromycin B bruges til udvælgelse og vedligeholdelse af prokaryote og eukaryote celler, der indeholder hygromycinresistensgenet. Dette gen bruges ofte som en selekterbar markør i forskning på planter. Det stabiliserer transferribonukleinsyre (tRNA)-ribosomale acceptorstedet og hæmmer derved translokation. Ud over dette fungerer det som et aminoglykosid antibiotikum, der hæmmer proteinsyntesen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Hygromycin er en aminoglykosidforbindelse, der viser antibiotisk aktivitet. Det er produceret af Streptomyces hygroscopicus
- Hygromycin virker mod både prokaryote og eukaryote celler og har evnen til at hæmme proteinsyntese. Det stabiliserer også transfer ribonukleinsyre (tRNA)-ribosomale acceptorstedet og hæmmer derved translokation. Denne forbindelse forhindrer ribosomtranslokation under translationsforlængelse ved at binde 30S rRNA proksimalt til de ribosomale E-, P- og A-steder
Anvendelse
- I klinisk forskning og planteforskning kan denne forbindelse bruges som en markør til at udvælge og vedligeholde prokaryote og eukaryote celler, der indeholder hygromycinresistensgenet
- Hygromycin udviser også en anthelmintisk aktivitet mod nematodeparasitter fra kyllinger
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hygromycin B |
| Type | Hygromycin B |
| Fysisk form | Lyofiliseret pulver |
| Farve | Brun |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3462 |
| Merck Index | 14,4852 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, methanol, bufferopløsning og ethanol; Ublandelig med mindre polære opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 527.53 |
Sikkerhed og håndtering
- Hygromycin B
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Contain: Hygromycin B