Beskrivelse
Dens virkemåde er inhibering af proteinsyntese ved at inducere fejllæsning af m-RNA-skabelonen i prokaryoten (E. coli, ved 100 mg/ml), lavere eukaryoter (f.eks. gær, ved 200 mg/ml) og højere eukaryoter (f.eks. pattedyrceller i kultur). Det trænger selektivt ind i celler, der er blevet gjort permeable af virusinfektion, og kombineret med dets evne til at hæmme translation er det et effektivt antiviralt middel. Hygromycin B kan bruges som et dobbeltvalgsantibiotikum, når det bruges sammen med G418 eller Zeocin™ for celler transficeret med to forskellige vektorer.
- Blokerer polypeptidsyntese og hæmmer forlængelse. Specifikt hæmmer det proteinsyntese ved at interferere med translokation af 70S-ribosomet og inducere fejllæsning af mRNA-skabelonen.
- Ved brug af dette produkt til pattedyrcelleselektion er arbejdskoncentrationen generelt mellem 50 mg/ml og 1 mg/ml, men kan til tider gå så højt som 1 mg/ml.
- Den passende koncentration til brug skal bestemmes empirisk for hver celletype.
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 31282-04-9 |
| Smeltepunkt | 160°C to 180°C (literature) |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C20H37N3O13 |
| Synonym | O-6-Amino-6-deoxy-L-glycero-D-galacto-heptopyranosylidene- (1->2-3)-O-b-D- talopyranosyl- (1->5)- 2-deoxy- N3-methyl-D-streptamine |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in water (50 mg/mL), methanol,buffer solution and ethanol. Practically insoluble in less polar solvents. |
| InChI nøgle | GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N |
| SMIL | CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N |
| IUPAC navn | (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-am ino-2-hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hygromycin B
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H300+H330-Livsfarlig ved indtagelse eller indånding
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.