Få mere at vide
TOKU-E™ Hygromycin B ReadyMade™ Solution
Artikelnummer. 30044054
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
20 ml
5 x 20 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30044054 5 x 20 ml -
30044015 20 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30044054 Leverandør TOKU-E™ Leverandørnr. H0115x20ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Hygromycin B ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution in PBS buffer.
  • CAS Number: 31282-04-9
  • Molecular Formula: C20H37N3O13
  • Molecular Weight: 527.52 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces hygroscopicus
  • Spectrum: Hygromycin B is effective against bacteria, fungi, and higher eukaryotic cells
  • Mechanism of Action: Hygromycin B inhibits protein synthesis by strengthening the interaction of tRNA binding in the ribosomal A-site. Hygromycin B also prevents mRNA and tRNA translocation by an unknown mechanism. These are unique mechanisms for an aminoglycoside antibiotic and they differ from the mode of action of neomycin, gentamicin, and G418
Tekniske data
CAS 31282-04-9
Certificeringer/compliance Purity >90% (HPLC)
Kemisk navn eller materiale Hygromycin B
Farve Clear, yellowish
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Oversigt Hygromycin B ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in PBS buffer
Koncentration 50 mg/mL
Form Clear, colorless to slight yellow solution
Produkttype Antibiotic
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Sterile-filtered
Med tilsætningsstoffer None
Uden tilsætningsstoffer None
Formulering Liquid in Phosphate-buffered saline (PBS)
Til brug med (applikation) Microbiology, Plant Biololgy, Eukaryotic Cell Culture Application
Produktlinje ReadyMade™ Solutions
Renhed eller kvalitetsklasse >90%
Mængde 5 x 20 ml
Forsendelsestilstand Ambient
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.