missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hygromycin B, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hygromycin B |
| CAS | 31282-04-9 |
| Molekylær formel | C20H37N3O13 |
| MDL nummer | MFCD06795479 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | O[C@H]([C@H]1O)C2(O[C@@]([C@@H](N)CO)([H])[C@@H]1O)O[C@@]([C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@@]([C@H]([C@H](N)C4)O)([H])[C@@H]([C@H]4NC)O)([H])[C@@]([C@H]3O)([H])O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.52 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?