Få mere at vide
Hygromycin B, 96,34 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15284578 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 kU
Artikelnummer. Mængde
15284578 250 kU
1 options
Artikelnummer. 15284578 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215751383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 DKK
    1104.86 DKK / 250ku
    Spare 55.14 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Antibacterial and antifungal agent that inhibits protein synthesis by interfering with ribosome translocation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hygromycin B
Type Hygromycin B
Fysisk form Væske
CAS 31282-04-9, 7732-18-5
Farve Brun til rød
Mængde 250 kU
Analyseprocentområde 0.9634
Molekylær formel C20H37N3O13
Synonym Antihelmycin, Hygromix-8
InChI nøgle GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
SMIL CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
IUPAC navn (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-am ino-2-hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
Molekylvægt (g/mol) 527.524
PubChem CID 134129613
Formel vægt 527.5
Procent renhed ≥80%
Grad Not Available