Få mere at vide
Hygromycin B, 92,30 %, Til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17670897 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17670897 100 mg
17660897 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17670897 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219417080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00 DKK
    885.47 DKK / 100mg
    Spare 44.53 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 31282-04-9 | Formula: C20H37N3O13 | Weight: 527.524 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 31282-04-9
Molekylær formel C20H37N3O13
Molekylvægt (g/mol) 527.524
InChI nøgle GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
Synonym Hygromix, Antihelmycin
PubChem CID 134129613
IUPAC navn (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-am ino-2-hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
SMIL CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hygromycin B
Type Hygromycin B
Navn note Til HPLC-analyse
Fysisk form Væske
Farve Brun til rød
Mængde 100 mg
Formel vægt 527.5
Procent renhed 92.3%
Grad Not Available
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hygromycin B
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hygromycin B