Få mere at vide
SICCO Hygrometer
Artikelnummer. 10399371
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +50 °C
-10 °C til +60 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
10399371 -10 °C til +60 °C
10114781 -10 °C til +50 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10399371 Leverandør SICCO Leverandørnr. V186307
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hygrometer suitable for Super Star and Super Maxi Desiccators
  • Suitable for Star Desiccators and Maxi Desiccators. With max-min function, including LR 44 button cell, fastener and fastening screws.
  • Measuring range:Temperatures between -10°C and +60°C
  • Humidity between 20 and 99 r.h.
  • Max. measuring error:
  • +/-1°C between -10° and +50°C
  • +/-5% r.h. at 25-75% r.h. and 0-50°C
Tekniske data
Type Hygrometer
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Temperatur nøjagtighed +/-1°C between -10°C and +50°C
Dimensioner (L x B x H) 39 x 52 x 15 mm
Vægt (metrisk) 30 g