Få mere at vide
Sampling Systems™ Hygiejnisk sommerfugleventilsæt
Shop alle Sampling Systems produkter
Inkluderer:
Ventil med EPDM-tætninger
Ventil med silikonetætninger
Beskrivelse
- Leveres med silikone eller EPDM tætning
- Begge sæler er velegnede til fødevare- og farmaceutisk brug og leveres med relevant certificering
- Let at betjene: Drej blot håndtaget for at åbne eller lukke
- At åbne håndtaget en smule vil betyde, at du har reduceret produktflow
- Ventiler er ideelle til væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ventilsæt |
| Til brug med (applikation) | Dispensering af væske |
| Til brug med (udstyr) | Tromle med skrå bund |
| Inkluderer | Ventil med EPDM-tætninger |
| Sterilitet | Ikke steril |