Få mere at vide
Sampling Systems™ Hygiejnisk sommerfugleventilsæt
Artikelnummer. 17857817 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Inkluderer:
Ventil med EPDM-tætninger
Ventil med silikonetætninger
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17857817 Ventil med EPDM-tætninger
17912102 Ventil med silikonetætninger
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17857817 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A13601A
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse hygiejniske sommerfugleventiler er fremstillet af 316L rustfrit stål og er ideelle til mange applikationer, bl.a. GMP bruge.
  • Leveres med silikone eller EPDM tætning
  • Begge sæler er velegnede til fødevare- og farmaceutisk brug og leveres med relevant certificering
  • Let at betjene: Drej blot håndtaget for at åbne eller lukke
  • At åbne håndtaget en smule vil betyde, at du har reduceret produktflow
  • Ventiler er ideelle til væsker
Tekniske data
Produkttype Ventilsæt
Til brug med (applikation) Dispensering af væske
Til brug med (udstyr) Tromle med skrå bund
Inkluderer Ventil med EPDM-tætninger