Få mere at vide
HOPEN Hygiejne PP-kjole med krave, hvid
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17216760 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17216760 Medium
17226760 Større
17236760 X-Large
17246760 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17216760 Leverandør HOPEN Leverandørnr. 40.632/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00 DKK
    474.29 DKK / Pakke med 50
    Spare 51.71 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hygiejnekjole med lynlås og venstre inderlomme.
  • Hygiejne PP kjole
  • Klassisk med krave
  • Elastiske håndled
  • Med en indvendig lomme i venstre side
  • Med lynlås
  • 40 g/m 2
  • Hvid
Tekniske data
Størrelse Medium
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Manchet stil Elastik
Inkluderer Krave