Få mere at vide
HOPEN Hygiejne PP-kjole med krave, marineblå
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17256760 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17256760 Medium Pakke med 50
17266760 Større -
17276760 X-Large Pakke med 50
17286760 2X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17256760 Leverandør HOPEN Leverandørnr. 40.702/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00 DKK
    493.94 DKK / Pakke med 50
    Spare 53.06 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hygiejnekjole med lynlås og venstre inderlomme.
  • Hygiejne PP kjole
  • Klassisk med krave
  • Elastiske håndled
  • Med en indvendig lomme i venstre side
  • Med lynlås
  • 40 g/m 2
  • Marineblå
Tekniske data
Størrelse Medium
Materiale Polypropylen
Farve Flåde
Manchet stil Elastik
Inkluderer Krave