Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ Ærme med Intercept™ Teknologi
Artikelnummer. 16825410
Artikelnummer. 16825410 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 11250120N
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Ansell™ HyFlex™ Ærme med Intercept™ Teknologien har en strikket bicep-manchet for at holde ærmet på plads
  • Fås i forskellige længder og bredder for optimal pasform og komfort.
  • Farvekodning hjælper til let sortering efter vasketøj
  • Fremstillet af sort garn
  • Silikonefri for venlig malings- og finishproces
  • Overholder FDA fødevarehåndteringsbestemmelser 21 CFR 177.1520 og 21 CFR 177.2600
  • Applikationer:
    • Pressebutiksdrift
    • Håndtering af metalplader og paneler
    • Håndtering af dele med skarpe, ru kanter
    • Håndtering af struktur- og kropskomponenter
    • Inspektion, udvælgelse, kontrol af dele
    • Reparation og udskiftning af glas
    • Beslaglæggelse af strukturelle og kropsdele
    • Kontrol af kropsoverfladen, markering og efterbehandling
    • Justering af systemer og skruning
    • Justering af paneler dele komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Smal
Konstruktion Strikket
Produkttype Skærebestandig ærme
Materiale HPPE garn
Sterilitet Ikke steril
Stil Ambidextrøs
Engangs Genanvendelig
Lukketype Elastik overdel med strikket manchet
Sømtype Sømløst
Manchet stil Ærme
Model- HyFlex™ 11-250
Certificeringer/compliance FDA CFR 177.1520 og 21 CFR 177.2600; EN420:2003 + A1:2009; Kategori ll
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm