Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-423 Hi-Vis polyurethanbelagte varmebestandige industrihandsker
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Innovativ polyurethanbelægning forbedrer grebet i tørre eller let olierede omgivelser
- Indikatorsystemet er designet til at forenkle processen med at vælge det rigtige niveau af håndbeskyttelse
- Farvekodet for at sikre, at arbejderne altid bærer det korrekte niveau af skærebeskyttelse
- Højtydende fibre modstår temperaturer op til 100 °C (212 °F)
- Vandbaseret byggeproces er miljøvenlig
- Strik håndled forhindrer snavs og snavs i at trænge ind i handsken
- Silikonefri, DMF-fri
Tekniske data
Tekniske data
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 6 |