Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-423 Hi-Vis polyurethanbelagte varmebestandige industrihandsker
Artikelnummer. 15379059 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15379059 6 12 par
15359049 7 12 par
15319069 8 12 par
15329069 9 12 par
15359059 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15379059 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11423060
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Meget synlige, højtydende fibre modstår temperaturer op til 212 F (°100 °C). Polyurethanbelægning på håndfladen forbedrer grebet i tørre eller let olierede omgivelser.
  • Innovativ polyurethanbelægning forbedrer grebet i tørre eller let olierede omgivelser
  • Indikatorsystemet er designet til at forenkle processen med at vælge det rigtige niveau af håndbeskyttelse
  • Farvekodet for at sikre, at arbejderne altid bærer det korrekte niveau af skærebeskyttelse
  • Højtydende fibre modstår temperaturer op til 100 °C (212 °F)
  • Vandbaseret byggeproces er miljøvenlig
  • Strik håndled forhindrer snavs og snavs i at trænge ind i handsken
  • Silikonefri, DMF-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 6