Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-423 Hi-Vis polyurethanbelagte varmebestandige industrihandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Innovativ polyurethanbelægning forbedrer grebet i tørre eller let olierede omgivelser
- Indikatorsystemet er designet til at forenkle processen med at vælge det rigtige niveau af håndbeskyttelse
- Farvekodet for at sikre, at arbejderne altid bærer det korrekte niveau af skærebeskyttelse
- Højtydende fibre modstår temperaturer op til 100 °C (212 °F)
- Vandbaseret byggeproces er miljøvenlig
- Strik håndled forhindrer snavs og snavs i at trænge ind i handsken
- Silikonefri, DMF-fri
Tekniske data
Tekniske data
| Accelerator gratis | Yes |
| Applikationer | Industrial |
| Belægningsmateriale | Nitrile |
| Farve | Green |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Produkttype | Mechanical Protection Gloves |
| Størrelse | 7 |