Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-423 Hi-Vis polyurethanbelagte varmebestandige industrihandsker
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Innovativ polyurethanbelægning forbedrer grebet i tørre eller let olierede omgivelser
- Indikatorsystemet er designet til at forenkle processen med at vælge det rigtige niveau af håndbeskyttelse
- Farvekodet for at sikre, at arbejderne altid bærer det korrekte niveau af skærebeskyttelse
- Højtydende fibre modstår temperaturer op til 100 °C (212 °F)
- Vandbaseret byggeproces er miljøvenlig
- Strik håndled forhindrer snavs og snavs i at trænge ind i handsken
- Silikonefri, DMF-fri
Tekniske data
Tekniske data
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 9 |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?