Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Skærbestandige industrielle ærmer med medium belastning med tommelfingerslids
Beskrivelse
- Sømløst design
- Rød og sort over kanten er for at angive bred (sort) og smal (rød) for nem sortering af vasketøj
- Specielle strikkede bicep-manchetter holder ærmet på plads
- Fås i forskellige længder og bredder (smal eller bred) for optimal pasform og komfort, der passer til enhver arbejder
- Udviklet til at udføre i kombination med evt HyFlex skærebestandig handske
- Nyttig i bilindustrien og transport, rumfart, maskiner og udstyr, metalfremstilling, hvidevareindustrien
- Justering af paneler dele komponenter
- Justering af systemer og skruning
- Kropsoverfladekontrol, mærkning og efterbehandling
- Reparation og udskiftning af glas
- Håndtering af metalplader og paneler
- Håndtering af dele med skarpe, ru kanter
- Håndtering af struktur- og kropskomponenter
- Inspektion, udvælgelse, kontrol af dele
- Pressebutiksdrift
- Pressebutiksdrift
- Beslaglæggelse af strukturelle og kropsdele
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Smal |
| Produkttype | Skærefast ærme |
| Materiale | Ansell INTERCEPT™ Technology |
| Farve | Mørkegrå |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Ambidextrous |
| Engangs | Genanvendelig |
| Lukketype | Elastik overdel med strik manchet |
| Sømtype | Sømløs |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |