Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-542 Lette skærefaste handsker, INTERCEPT™ Teknologi
Artikelnummer. 16069631 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16069631 9 12 par
16039631 6 12 par
16049631 7 12 par
16059631 8 12 par
16079631 10 12 par
16089631 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 16069631 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11542090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2724.75 DKK
    1688.56 DKK / 12 par
    Spare 1036.19 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Industrielle handsker har INTERCEPT-teknologi for et højt niveau af beskyttelse af skæremodstand mod flænger.
  • Højt niveau af skæremodstand
  • Høj fingerfærdighed
  • Komfortabel og let
  • Snavsmaskeringsdesign for forlænget levetid
  • EN 407 Kontaktvarmebeskyttelse Niveau 1
  • Glasfiberfri
  • Naturgummi latexfri
  • Silikone fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A7
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Aramidfiber, Rustfri stålfiber, Spandex, Nitril
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 9
EN388 Standard EN 388:4X32F
Til brug med (applikation) Pressebutik, håndtering af metalplader og -paneler, metalbearbejdning, montage, udskiftning af værktøj og matricer, skæring af glas, fastgørelseskomponenter
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ansell Grebsteknologi
Liner materiale Aramidfiber, rustfrit stål, Nylon , Spandex
Model- 11542090
Mængde 12 Par/Polybag, 12 Polybags/Cs.
Serie HyFlex™ 11-542
Længde (engelsk) 8,4 tommer
Længde (metrisk) 21.3 cm