Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-542 Lette skærefaste handsker, INTERCEPT™ Teknologi
Artikelnummer. 16049631 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16049631
Brand: Ansell 11542070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Industrielle handsker har INTERCEPT-teknologi for et højt niveau af beskyttelse af skæremodstand mod flænger.
  • Højt niveau af skæremodstand
  • Høj fingerfærdighed
  • Komfortabel og let
  • Snavsmaskeringsdesign for forlænget levetid
  • EN 407 Kontaktvarmebeskyttelse Niveau 1
  • Glasfiberfri
  • Naturgummi latexfri
  • Silikone fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A7
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Aramid Fiber, Stainless Steel Fiber, Spandex, Nitrile
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 7
EN388 Standard EN 388:4X32F
Til brug med (applikation) Pressebutik, håndtering af metalplader og -paneler, metalbearbejdning, montage, udskiftning af værktøj og matricer, skæring af glas, fastgørelseskomponenter
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ansell GRIP™ Teknologi
Liner materiale Aramidfiber, rustfrit stål, Nylon , Spandex
Model- 11542070
Mængde 12 Par/Polybag, 12 Polybags/Cs.
Serie HyFlex™ 11-542
Længde (engelsk) 8,4 tommer
Længde (metrisk) 21.3 cm