Beskrivelse
- INTERCEPT-teknologi leverer højeste skærebeskyttelsesniveau F gennem hele handsken og manchetten; selv efter gentagen hvidvaskning
- 7x mere holdbart vs. konkurrencedygtigt sæt
- Pletmaskering Designet til forlænget brugstid
- Fødevarekompatibel skærebeskyttelse
- Forlænget manchet udvider skærebeskyttelse til håndled
- Bevarer beskyttelse, komfort og pasform selv efter gentagne vaske
- HPPE, Fiberglas, Rustfrit stål, Polyamid, Polyester, Ansell INTERCEPT™ Teknologi
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE-nummer, Ecovadis-mærke, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Fødevaretype: Tekstil, Kategori II, REACH |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Uncoated |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A7 |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | HPPE, Glasfiber, Rustfri stålfiber, Polyamid, Polyester, Opsnappe teknologigarn |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 11 |
| Vis mere |