Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-931 Skærebestandige letvægtshandsker, palmebelagte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16089691 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
16089691 6 12 par
16099691 7 12 par
16009701 8 12 par
16019701 9 12 par
16029701 10 12 par
16039701 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16089691 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11931060
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lette skærebestandige og olieafvisende handsker med forstærket tommelfingerskridt, der giver op til 12x holdbarhed til længerevarende brug.
  • RIPEL™ teknologi forhindrer olie i at komme i kontakt med huden og holder hænderne sikre og tørre
  • Giver beskyttelse mod snit og oliepåvirkning, fra let til tung, på tværs af flere applikationer
  • Giver fingerfærdighed og høj komfort med ZONZ teknologi
  • ANSELL GRIP™ Teknologi til sikker håndtering i tør-til-fedtet applikationer
  • FORTIX-teknologi for forlænget produktlevetid og øget beskyttelse med op til 12x holdbarhed i tommelfingerens skridt
  • Ultralet 18 gauge design giver fingerfærdighed og høj komfort
  • Beskytter mod flænger, olie og industrielle væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Dyneema Diamantteknologi/Skumnitril
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard EN 388:4X42B
Til brug med (applikation) Inspektion, montering, fastgørelseskomponenter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, bilapplikationer, drift af presseværksteder
Køn Unisex
Greb design Ansell GRIP™ Teknologi
Liner materiale Dyneema™ Diamantteknologi
Foring Foret
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 188889
Model- 11931060
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 niveau 2
Serie HyFlex™ 11-391
Tommelfinger stil Forstærket
Længde (engelsk) 8,3''
Længde (metrisk) 21.2 cm