Description
- RIPEL™ teknologi forhindrer olie i at komme i kontakt med huden og holder hænderne sikre og tørre
- Giver beskyttelse mod snit og oliepåvirkning, fra let til tung, på tværs af flere applikationer
- Giver fingerfærdighed og høj komfort med ZONZ teknologi
- Overlegen Grip Performance med ANSELL GRIP™ Teknologi til sikker håndtering i tør-til-fedtet applikationer
- FORTIX-teknologi for forlænget produktlevetid og øget beskyttelse med op til 12x holdbarhed i tommelfingerens skridt
- Ultralet 18 gauge design giver fingerfærdighed og høj komfort
- Beskytter mod flænger, olie og industrielle væsker
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Specifikt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Dyneema, Skumnitril |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Show More |