Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 74-718 Skærefaste handsker med Dyneema™ Diamantteknologi
Beskrivelse
- Patentanmeldt konstrueret garn giver EN 388 skæreniveau 5 beskyttelse
- Dyneema™ Diamond Technology-garn forbedrer beskyttelsen i højrisikoområder på hånden
- Inkorporerer Tuff Cuff™ II Teknologi til at bevare den ergonomiske form under brug og efter vask
- Linerdesign hjælper med at reducere håndtræthed i områder med høj belastning af hånden ved at justere strikningen, så den matcher håndens form, især i knoområderne
- Avancerede fibre hjælper med at kontrollere fugt og håndtemperatur i kolde og varme omgivelser
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau E |
| Hånd | Specifikt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Skæresikre handsker |
| Størrelse | 11 |
| EN388 Standard | 4X4XE |
| Vis mere |