Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 74-500 Food Safe Intercept Technology™ Handsker med 360° Beskyttelse
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
- Pletmaskeringsdesign for forlænget levetid
- Forlænget manchet udvider skærebeskyttelsen til håndleddene
- Meget holdbar til at bevare dimensioner og beskyttelse selv efter gentagen vask
- Overholder FDA Food Handling Regulations 21 CFR 177.1520 og 21 CFR 177.2600
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau F |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Opsnappe teknologigarn |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 10 |
| Vis mere |