Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 74-500 Food Safe Intercept Technology™ Handsker med 360° Beskyttelse
Artikelnummer. 16465514 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16465514 9
16445514 7
16455514 8
16475514 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465514 Leverandør Ansell Leverandørnr. 74500090
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Opsnappe Technology™ giver Level F skærebeskyttelse i hele handsken, selv efter gentagen vask. Forlænget manchetdesign for ekstra skærebeskyttelse på håndleddene.
  • Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
  • Pletmaskeringsdesign for forlænget levetid
  • Forlænget manchet udvider skærebeskyttelsen til håndleddene
  • Meget holdbar til at bevare dimensioner og beskyttelse selv efter gentagen vask
  • Overholder FDA Food Handling Regulations 21 CFR 177.1520 og 21 CFR 177.2600
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand Niveau F
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Opsnappe teknologigarn
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 9
EN388 Standard 454XF
Til brug med (applikation) Fødevareforarbejdning
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Glat
Foring Foret
Emballagetype Boks
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Niveau 4
Serie 74-500
Tommelfinger stil Vinge